Litio y aluminio hidruro 4.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidruro de litio y de aluminio, Tetrahidruroaluminato de litio
199511000 199518000
199511000.EA 84.3 EUR
199511000. 199518000.
Litio y aluminio hidruro 4.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Litio y aluminio hidruro
Formula: H₄AlLi
Pto. de inflamación: –017 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011075
Núm. CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1411
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodometric 18.0 to 22.0 % (LiAlH4)