D-(-)-Luciferin potassium salt
Proveedor: Cayman Chemical
14681-50 14681-100 14681-500 14681-1
CAYM14681-50EA 64.9 EUR
CAYM14681-50 CAYM14681-100 CAYM14681-500 CAYM14681-1
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Formula: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
Número MDL: MFCD00044928
Núm. CAS: 115144-35-9