Forskolin
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
11018-1 11018-5 11018-10 11018-50
CAYM11018-1EA 38.5 EUR
CAYM11018-1 CAYM11018-5 CAYM11018-10 CAYM11018-50
Forskolin
Forskolin
Formula: C₂₂H₃₄O₇
Número MDL: MFCD00082317
Núm. CAS: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9