Ionomycin calcium salt
Proveedor: Cayman Chemical
11932-1 11932-5 11932-10 11932-25
CAYM11932-1EA 48.4 EUR
CAYM11932-1 CAYM11932-5 CAYM11932-10 CAYM11932-25
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Formula: C₄₁H₇₀CaO₉
Número MDL: MFCD00151183
Núm. CAS: 56092-82-1