Anisomycin
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos:
(2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
11308-5
11308-10
CAYM11308-5EA
50.6
EUR
CAYM11308-5
CAYM11308-10
Anisomycin
Anisomycin
Formula:
C₁₄H₁₉NO₄ MW: 265,31 g/mol |
Número MDL:
MFCD00077650 Núm. CAS: 22862-76-6 EINECS: 245-269-7 UN: 3462 ADR: 6.1,III |