2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1157-25G A1157-5G
TCIAA1157-25GEA 98 EUR
TCIAA1157-25G TCIAA1157-5G
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₃N₂
Número MDL: MFCD00042154
Núm. CAS: 79456-26-1
EINECS: 401-670-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8a24317a9d17b7ecba390b2933ceac71390ae11&vid=d8a24317a9d17b7ecba390b2933ceac71390ae11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C