2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
H61603.06
H61603.14
H61603.06EA
121
EUR
H61603.06
H61603.14
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formula:
C₃H₂F₆O₃S MW: 232.10 g/mol Densidad: 1.611 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00671579 Núm. CAS: 6226-25-1 UN: 3265 ADR: 8 II |