Metilamina 2 mol/l in THF, AcroSeal®, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aminomethane
368491000 368498000
368491000.EA 122 EUR
368491000. 368498000.
Metilamina 2 mol/l in THF, AcroSeal®, puro
Metilamina
Formula: CH₅N
Densidad: 0,861 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008104
Núm. CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M