2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61876.06 H61876.14
H61876.06EA 186 EUR
H61876.06 H61876.14
2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Purity: 97% CAS No.: 1092349-87-5 Molecular Formula: C6H4BrF2N Formula Weight: 208.00 Physical Form: Solid UN No.: 2811 MDL No.: MFCD11035924
Formula: C₆H₄BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035924
Núm. CAS: 1092349-87-5
ADR: 6.1,III