1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63312.03
H63312.06
H63312.03EA
81.6
EUR
H63312.03
H63312.06
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride 98%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Purity: 98%
CAS No.: 21038-22-2
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD01114582
Formula:
C₈H₁₂ClNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01114582 Núm. CAS: 876-33-5 |