3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H61427.03
H61427.06
H61427.03EA
84.1
EUR
H61427.03
H61427.06
3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
3-Fluoro-4-iodoaniline
Formula:
C₆H₅FIN MW: 237.01 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07774187 Núm. CAS: 656-66-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |