Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
H60242.06 H60242.14
H60242.06EA 46.7 EUR
H60242.06 H60242.14
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195.17 g/mol
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082564
Núm. CAS: 59382-59-1