1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
290870250 290870050
ACRO290870250EA 136 EUR
ACRO290870250 ACRO290870050
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011555
Núm. CAS: 15788-16-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %