1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
B1763-25G B1763-5G
TCIAB1763-25GEA 207 EUR
TCIAB1763-25G TCIAB1763-5G
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Número MDL: MFCD00011555
Núm. CAS: 15788-16-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0284624fb73c847fc2537702b6d1f46350d40670&vid=0284624fb73c847fc2537702b6d1f46350d40670&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %