Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H61377.06
H61377.14
H61377.06EA
36.2
EUR
H61377.06
H61377.14
Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formula:
C₆H₅N₃ MW: 119,12 g/mol Pto. de fusión: 54 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07782103 Núm. CAS: 766-55-2 |