Okadaic acid
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
10011490-25 10011490-50 10011490-100
CAYM10011490-25EA 83.6 EUR
CAYM10011490-25 CAYM10011490-50 CAYM10011490-100
Okadaic acid
Okadaic acid
Formula: C₄₄H₆₈O₁₃
Número MDL: MFCD00083455
Núm. CAS: 78111-17-8