α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H60141.03
H60141.06
H60141.03EA
43.6
EUR
H60141.03
H60141.06
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3381-73-5
Molecular Formula: C8H6BrClO2
Formula Weight: 249.49
Melting Point: 95-99°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD08276760
Formula:
C₈H₆BrClO₂ MW: 249,49 g/mol Pto. de fusión: 95…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08276760 Núm. CAS: 3381-73-5 ADR: 8,II |