3-(Chloromethyl)benzoic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H60854.09
H60854.09EA 161 EUR
H60854.09
3-(Chloromethyl)benzoic acid ≥97%
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,59 g/mol
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191922
Núm. CAS: 31719-77-4
UN: 3261
ADR: 8,III