3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
H63740.MD
H63740.03
H63740.MDEA
92
EUR
H63740.MD
H63740.03
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥97%
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4857-42-5
Molecular Formula: C5H5NO3
Formula Weight: 127.10
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00464222
Formula:
C₅H₅NO₃ |
Número MDL:
MFCD00464222 Núm. CAS: 4857-42-5 EINECS: 225-454-9 |