2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61823.MD H61823.03
H61823.MDEA 112 EUR
H61823.MD H61823.03
2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05670539
Núm. CAS: 114344-60-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III