4-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H61247.03
H61247.06
H61247.03EA
77
EUR
H61247.03
H61247.06
4-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
4-Amino-2-bromobenzonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 53312-82-6
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03695814
Formula:
C₇H₅BrN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03695814 Núm. CAS: 53312-82-6 ADR: 6.1,III |