5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3488-1G D3488-5G
TCIAD3488-1GEA 46 EUR
TCIAD3488-1G TCIAD3488-5G
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole
Formula: C₈H₆Cl₂N₂
Pto. de fusión: 248°C
Número MDL: MFCD00276973
Núm. CAS: 6478-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5620837ffc41e0cc07a0386ef9bd0d63019f42c2&vid=5620837ffc41e0cc07a0386ef9bd0d63019f42c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %