3,6-Dibromopyridazine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61223.03 H61223.06
H61223.03EA 69.1 EUR
H61223.03 H61223.06
3,6-Dibromopyridazine 95%
3,6-Dibromopyridazine
Formula: C₄H₂Br₂N₂
Pto. de fusión: 117…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233947
Núm. CAS: 17973-86-3