2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
H61379.03 H61379.06
H61379.03EA 163 EUR
H61379.03 H61379.06
2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09788636
Núm. CAS: 43192-31-0