4-Decyloxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D4176-5G D4176-25G
TCIAD4176-5GEA 66 EUR
TCIAD4176-5G TCIAD4176-25G
4-Decyloxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Decyloxybenzoic acid
Formula: C₁₇H₂₆O₃
Pto. de fusión: 96°C
Número MDL: MFCD00020360
Núm. CAS: 5519-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad9a0b35ddbfd4da3b2c7b4d70aef9444613bb25&vid=ad9a0b35ddbfd4da3b2c7b4d70aef9444613bb25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %