tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H35540.03 H35540.09
H35540.03EA 74.7 EUR
H35540.03 H35540.09
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₅BrO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973450
Núm. CAS: 108052-76-2