3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
H63174.03
H63174.06
H63174.03EA
133
EUR
H63174.03
H63174.06
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 590371-38-3
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD08234940
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08234940 Núm. CAS: 590371-38-3 |