1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazole
H0896-25G H0896-5G
TCIAH0896-25GEA 84 EUR
TCIAH0896-25G TCIAH0896-5G
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole ≥90.0% (by titrimetric analysis)
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole
Formula: C₇H₆N₄OS
Número MDL: MFCD00132898
Núm. CAS: 52431-78-4
EINECS: 257-909-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32fd80fa992390730494d6d6b2f078c7dc756d8d&vid=32fd80fa992390730494d6d6b2f078c7dc756d8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %