3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
H61115.14
H61115.14EA 234 EUR
H61115.14
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427661
Núm. CAS: 66909-38-4