4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N,N-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
D3832-1G
D3832-5G
TCIAD3832-1GEA
45
EUR
TCIAD3832-1G
TCIAD3832-5G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₄H₂₂BNO₂ MW: 247.1410 g/mol |
Número MDL:
MFCD05663854 Núm. CAS: 171364-78-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 123.0 to 127.0 deg-C |