Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Di-n-butyltinbis(acetylacetonate), Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate), (OC-6-11)-Dibutylbis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)Tin
B23921.0B
B23921.18
B23921.30
B23921.0BEA
311
EUR
B23921.0B
B23921.18
B23921.30
Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin 95%
Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin
Purity: 95%
CAS No.: 22673-19-4
Molecular Formula: C18H32O4Sn
Formula Weight: 431.16
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.5150
Odour: Weak
Melting Point: 26°
Boiling Point: 150°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00077994
Formula:
C₁₈H₃₂O₄Sn MW: 431,15 g/mol Pto. Ebullición: 150 °C Pto. de fusión: 26 °C Densidad: 1,22 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077994 Núm. CAS: 22673-19-4 EINECS: 245-152-0 ADR: 3,III |