4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
152290250 152291000
ACRO152290250EA 39.6 EUR
ACRO152290250 ACRO152291000
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₄ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012995
Núm. CAS: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %