4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-Benzyloxyanilinium Chloride, 4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride, p-Benzyloxyaniline hydrochloride
A16856.14
A16856.22
A16856.14EA
42
EUR
A16856.14
A16856.22
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride ≥98%
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 51388-20-6
Molecular Formula: C13H13NO.HCl
Formula Weight: 235.72
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 3633307
Formula:
C₁₃H₁₄ClNO Pto. de fusión: ∼ 225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012995 Núm. CAS: 51388-20-6 EINECS: 257-170-6 |