Tantalum nitride ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13093.09 13093.18
13093.09EA 86 EUR
13093.09 13093.18
Tantalum nitride ≥99.5% (metals basis)
Tantalum nitride
Purity: 99.5% CAS No.: 12033-62-4 Molecular Formula: TaN Formula Weight: 194.95 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049568
Formula: NTa
Pto. de fusión: 3360 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049568
Núm. CAS: 12033-62-4
EINECS: 234-788-4