2-(1-Pyrrolidinyl)phenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08178.03
L08178.06
L08178.03EA
63.3
EUR
L08178.03
L08178.06
2-(1-Pyrrolidinyl)phenol ≥98%
2-(1-Pyrrolidinyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 4787-77-3
Molecular Formula: C10H13NO
Formula Weight: 163.22
Melting Point: 109-112°
Beilstein Reference: 135437
Formula:
C₁₀H₁₃NO Pto. de fusión: 109…112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051659 Núm. CAS: 4787-77-3 |