4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
M2314-25G M2314-5G
TCIAM2314-25GEA 404 EUR
TCIAM2314-25G TCIAM2314-5G
4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀OS
Pto. Ebullición: 109°C
Número MDL: MFCD00009706
Núm. CAS: 3446-90-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58fb769585375b34fa905a246c305437aa166bc&vid=b58fb769585375b34fa905a246c305437aa166bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %