L-Methionine sulphone ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17027.03
A17027.06
A17027.03EA
54.2
EUR
A17027.03
A17027.06
L-Methionine sulphone ≥99%
L-Methionine sulphone
Purity: 99+%
CAS No.: 7314-32-1
Molecular Formula: C5H11NO4S
Formula Weight: 181.21
Melting Point: 254° dec.
Beilstein Reference: 1725510
Formula:
C₅H₁₁NO₄S Pto. de fusión: 254 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066020 Núm. CAS: 7314-32-1 EINECS: 230-774-7 |