Tartronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxymalonic acid
B21640.02
B21640.77
B21640.02EA
156
EUR
B21640.02
B21640.77
Tartronic acid ≥98%
Tartronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 80-69-3
Molecular Formula: C3H4O5
Formula Weight: 120.06
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 151° dec.
Beilstein Reference: 1209791
Merck Reference: 14,9073
MDL No.: MFCD00004237
Formula:
C₃H₄O₅ Pto. de fusión: ∼ 151 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004237 Núm. CAS: 80-69-3 EINECS: 201-301-1 Índice Merck: 14,9073 |