N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(2R)-N-Benzyloxycarbonylamino-1-propanol, N-Cbz-D-Alaninol, Z-D-Alaninol, (R)-2-(Cbz-amino)-1-propanol
B22372.03
B22372.06
B22372.14
B22372.03EA
23
EUR
B22372.03
B22372.06
B22372.14
N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol 98%
N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol
Purity: 98%
CAS No.: 61425-27-2
Molecular Formula: C11H15NO3
Formula Weight: 209.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD00672531
Formula:
C₁₁H₁₅NO₃ MW: 209,2 g/mol Pto. de fusión: 82…84 °C |
Número MDL:
MFCD00672531 Núm. CAS: 61425-27-2 |