N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27066.03 H27066.06
H27066.03EA 62.4 EUR
H27066.03 H27066.06
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
CAS No.: 66674-16-6 Molecular Formula: C11H15NO3 Formula Weight: 209.25 MDL No.: MFCD00672530
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672530
Núm. CAS: 66674-16-6