1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15606.06
A15606.14
A15606.22
A15606.06EA
24.9
EUR
A15606.06
A15606.14
A15606.22
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 25503-90-6
Molecular Formula: C8H13NO3
Formula Weight: 171.19
Melting Point: 180-184°
Beilstein Reference: 389577
Formula:
C₈H₁₃NO₃ Pto. de fusión: 180…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023706 Núm. CAS: 25503-90-6 EINECS: 247-049-6 |