N(α)-Acetyl-L-tryptophan ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
J64096.06 J64096.14
J64096.06EA 39.1 EUR
J64096.06 J64096.14
N(α)-Acetyl-L-tryptophan ≥99%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,3 g/mol
Pto. de fusión: 186 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065976
Núm. CAS: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9