5-Fluoro-8-quinolinol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0038-1G F0038-5G
TCIAF0038-1GEA 689 EUR
TCIAF0038-1G TCIAF0038-5G
5-Fluoro-8-quinolinol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
5-Fluoro-8-quinolinol
Formula: C₉H₆FNO
Número MDL: MFCD00059754
Núm. CAS: 387-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ed779591755e277823319bcf6be0ac04952c770&vid=3ed779591755e277823319bcf6be0ac04952c770&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency