4-Hydroxytetrahydropyran ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2825-1G T2825-5G
TCIAT2825-1GEA 39 EUR
TCIAT2825-1G TCIAT2825-5G
4-Hydroxytetrahydropyran ≥97.0% (por GC)
4-Hydroxytetrahydropyran
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de inflamación: 88°C
Número MDL: MFCD00006633
Núm. CAS: 2081-44-9
EINECS: 218-210-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d27d06aec82f8d2cdcbfba3dd29d920392f29b2&vid=8d27d06aec82f8d2cdcbfba3dd29d920392f29b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %