1-Allylimidazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
335170250 335171000
ACRO335170250EA 63.3 EUR
ACRO335170250 ACRO335171000
1-Allylimidazole 97%
1-Allylimidazole
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 212…213 °C
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037894
Núm. CAS: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %