1-Allylimidazole ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L11053.09
L11053.18
L11053.09EA
30
EUR
L11053.09
L11053.18
1-Allylimidazole ≥97%
1-Allylimidazole
Purity: 99%
CAS No.: 31410-01-2
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 212-213°
Beilstein Reference: 605953
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00037894
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. Ebullición: 212…213 °C Densidad: 1,003 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037894 Núm. CAS: 31410-01-2 EINECS: 250-618-1 ADR: 8,III |