1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
369850010
369850050
ACRO369850010EA
55
EUR
ACRO369850010
ACRO369850050
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Formula:
C₅H₆N₂O Pto. Ebullición: 70…74 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 35…39 °C Pto. de inflamación: 101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01321308 Núm. CAS: 13750-81-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to orange Crystals or needles or crystalline mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 35 to 39 °C |
GC | ≥96.0 % |