1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde, 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
H55201.03
H55201.06
H55201.03EA
50.8
EUR
H55201.03
H55201.06
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 13750-81-7
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Flash Point: 102°(216°F)
Melting Point: 36-39°
Boiling Point: 70-74°/1mm
MDL No.: MFCD01321308
Formula:
C₅H₆N₂O Pto. Ebullición: 70…74 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 36…39 °C Pto. de inflamación: 102 °C (216 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01321308 Núm. CAS: 13750-81-7 |