1,1-Cyclohexanediacetic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1-Cyclohexanediaceticacid
B20816.09 B20816.18
B20816.09EA 54.5 EUR
B20816.09 B20816.18
1,1-Cyclohexanediacetic acid ≥98%
1,1-Cyclohexanediacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 4355-11-7 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 178-182° MDL No.: MFCD00001519
Formula: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Pto. de fusión: 178…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001519
Núm. CAS: 4355-11-7
EINECS: 224-427-9