2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride
B21969.01 B21969.03
B21969.01EA 43.1 EUR
B21969.01 B21969.03
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 97%
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 24171-03-7 Molecular Formula: C6H8N2O2.2HCl Formula Weight: 213.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00239416
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂O₂
MW: 213,06 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239416
Núm. CAS: 24171-03-7